Stampa…
Hexamethyldisilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0638-10ML H0638-100ML
TCIAH0638-10MLEA 25 EUR
TCIAH0638-10ML TCIAH0638-100ML
Hexamethyldisilane ≥98.0% (by GC)
Hexamethyldisilane
Formula: C₆H₁₈Si₂
Punto di ebollizione: 113°C
Punto di fusione: 13…15 °C
Densità: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –9°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008258
CAS Number: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44f58d1121bad72aef71c0da180e07dcfff3e856&vid=44f58d1121bad72aef71c0da180e07dcfff3e856&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %