Stampa…

γ-Terpinene ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene

M0318-25ML M0318-500ML
TCIAM0318-25MLEA 17 EUR
TCIAM0318-25ML TCIAM0318-500ML
γ-Terpinene ≥95.0% (by GC)
γ-Terpinene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 183°C
Densità: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001537
CAS Number: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&vid=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR