Stampa…
5-Methylquinoxaline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1371-1G M1371-5G
TCIAM1371-1GEA 30 EUR
TCIAM1371-1G TCIAM1371-5G
5-Methylquinoxaline ≥98.0% (by GC)
5-Methylquinoxaline
Formula: C₉H₈N₂
Punto di ebollizione: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012335
CAS Number: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be3fe2ab8780b3021236db85f45fcdf859365027&vid=be3fe2ab8780b3021236db85f45fcdf859365027&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %