1,3-Benzodiossolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆O₂ Punto di ebollizione: 172°C Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 60°C |
MDL Number:
MFCD00005818 CAS Number: 274-09-9 EINECS: 205-992-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |