Stampa…
4-Metilmorfolina ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
M0370-25ML M0370-500ML
TCIAM0370-25MLEA 20 EUR
TCIAM0370-25ML TCIAM0370-500ML
4-Metilmorfolina ≥99.0% (by GC)
4-Metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,15 g/mol
Punto di ebollizione: 116°C
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 18°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006175
CAS Number: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55fbc3ca0e31b464e04bfba97b718fc47d59c744&vid=55fbc3ca0e31b464e04bfba97b718fc47d59c744&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %