Stampa…
1-Methylpiperidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Methylpiperidine
M0403-25ML M0403-500ML
TCIAM0403-25MLEA 16 EUR
TCIAM0403-25ML TCIAM0403-500ML
1-Methylpiperidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylpiperidine
Formula: C₆H₁₃N
Peso molecolare: 99,18 g/mol
Punto di ebollizione: 107°C
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 3°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006491
CAS Number: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=225bc0b98fafa7647e1fc1670a58728ff943e2c9&vid=225bc0b98fafa7647e1fc1670a58728ff943e2c9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %