Stampa…

Diphenyl sulphide ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Diphenylsulphane

P0230-25G P0230-500G
TCIAP0230-25GEA 17 EUR
TCIAP0230-25G TCIAP0230-500G
Diphenyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Diphenyl sulphide
Formula: C₁₂H₁₀S
Peso molecolare: 186,28 g/mol
Punto di ebollizione: 296°C
Punto di fusione: –40°C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 126°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003064
CAS Number: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07314
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&vid=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR