Stampa…
trans-Decaidronaftalina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0007-25ML D0007-500ML
TCIAD0007-25MLEA 27 EUR
TCIAD0007-25ML TCIAD0007-500ML
trans-Decaidronaftalina ≥98.0% (by GC)
trans-Decaidronaftalina
Formula: C₁₀H₁₈
Punto di ebollizione: 185°C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064191
CAS Number: 493-02-7
EINECS: 207-771-4
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5f7b8a7341aab5ad4c630ed225b5973ea5a5ed&vid=dc5f7b8a7341aab5ad4c630ed225b5973ea5a5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %