Stampa…

4-Methyl-1-pentyne ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

M0269-5ML M0269-1ML
TCIAM0269-5MLEA 95 EUR
TCIAM0269-5ML TCIAM0269-1ML
4-Methyl-1-pentyne ≥98.0% (by GC)
4-Methyl-1-pentyne
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82.15 g/mol
Punto di ebollizione: 61°C
Punto di fusione: -110.3
Flash Pt: –24°C
MDL Number: MFCD00039857
CAS Number: 7154-75-8
UN: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58544285cf6c9cc2999785a8f584dc9883782bb5&vid=58544285cf6c9cc2999785a8f584dc9883782bb5&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR