Stampa…
Dietilsolfato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Dietile solfato
D0525-500ML D0525-25ML
TCIAD0525-500MLEA 28 EUR
TCIAD0525-500ML TCIAD0525-25ML
Dietilsolfato ≥98.0% (by GC)
Dietilsolfato
Formula: C₄H₁₀O₄S
Punto di ebollizione: 208°C
Punto di fusione: -25°C
Densità: 1,179 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 110°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009099
CAS Number: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2bd429f6edbd5958c5b244be4c8c9a52543149&vid=ad2bd429f6edbd5958c5b244be4c8c9a52543149&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %