Stampa…
Acido metansolfonico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0093-25G M0093-500G
TCIAM0093-25GEA 16 EUR
TCIAM0093-25G TCIAM0093-500G
Acido metansolfonico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Acido metansolfonico
Formula: CH₃SO₃H
Punto di ebollizione: 122°C
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 233°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007518
CAS Number: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=914d103496c0b4dfb843b2649386213973912593&vid=914d103496c0b4dfb843b2649386213973912593&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %