Stampa…
4-Pyridinethiol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
M0630-25G M0630-5G
TCIAM0630-25GEA 196 EUR
TCIAM0630-25G TCIAM0630-5G
4-Pyridinethiol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Pyridinethiol
Formula: C₅H₅NS
Peso molecolare: 111,17 g/mol
Punto di fusione: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006422
CAS Number: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5b2329877a733392f35926f50bf3c234fff7ae1&vid=d5b2329877a733392f35926f50bf3c234fff7ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %