Stampa…
Thioanisole ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
T0191-25ML T0191-500ML T0191-100ML
TCIAT0191-25MLEA 16 EUR
TCIAT0191-25ML TCIAT0191-500ML TCIAT0191-100ML
Thioanisole ≥99.0% (by GC)
Thioanisole
Formula: C₇H₈S
Punto di ebollizione: 188°C
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008559
CAS Number: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c362912d956b4063f3b387c96a6c59522aefe6e7&vid=c362912d956b4063f3b387c96a6c59522aefe6e7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %