Stampa…
3-Phenoxytoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Phenyl m-tolyl ether, 1-Methyl-3-phenoxybenzene
P0831-25ML P0831-500ML P0831-100ML
TCIAP0831-25MLEA 36 EUR
TCIAP0831-25ML TCIAP0831-500ML TCIAP0831-100ML
3-Phenoxytoluene ≥98.0% (by GC)
3-Phenoxytoluene
Formula: C₁₃H₁₂O
Punto di ebollizione: 272°C
Densità: 1,051 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00008531
CAS Number: 3586-14-9
EINECS: 222-716-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8f7374c53d78f8d579c57c87497d299bfca1f2f&vid=b8f7374c53d78f8d579c57c87497d299bfca1f2f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %