Stampa…
1,2,5-Pentanetriol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1350-5G P1350-1G
TCIAP1350-5GEA 292 EUR
TCIAP1350-5G TCIAP1350-1G
1,2,5-Pentanetriol ≥97.0% (by GC)
1,2,5-Pentanetriol
Formula: C₅H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 195°C
MDL Number: MFCD01709258
CAS Number: 14697-46-2
EINECS: 238-747-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %