Stampa…
(S)-(+)-1,2-Propandiolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-1,2-Propylene glykol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-1,2-Dihydroxy propane
P1129-5G P1129-25G
TCIAP1129-5GEA 64 EUR
TCIAP1129-5G TCIAP1129-25G
(S)-(+)-1,2-Propandiolo ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-1,2-Propandiolo
Formula: C₃H₈O₂
Peso molecolare: 76.1 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Flash Pt: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004539
CAS Number: 4254-15-3
Merck Index: 14,07855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=556849289fcb70cdc48bade01e4c53ff0a278a8d&vid=556849289fcb70cdc48bade01e4c53ff0a278a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +17.0 deg (neat)