Stampa…
Naftoresorcina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
D0588-1G D0588-5G
TCIAD0588-1GEA 48 EUR
TCIAD0588-1G TCIAD0588-5G
Naftoresorcina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Naftoresorcina
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 124 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003965
CAS Number: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 14,06396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&vid=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C