Stampa…
Resorcina ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Resorcinolo, 1,3-Diidrossibenzene
R0008-25G R0008-500G
TCIAR0008-25GEA 17 EUR
TCIAR0008-25G TCIAR0008-500G
Resorcina ≥99.0% (by GC)
Resorcina
Formula: C₆H₆O₂
Peso molecolare: 110,11 g/mol
Punto di ebollizione: 281 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…111 °C
Densità: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002269
CAS Number: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e7432e5936e95b39e6482d3ff9ded635c9a46d&vid=27e7432e5936e95b39e6482d3ff9ded635c9a46d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency