3-Pyridone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅NO Punto di ebollizione: 319 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 124…126 °C Densità: 1,2 g/cm³ (-70 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006378 CAS Number: 109-00-2 EINECS: 203-637-4 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 130.0 deg-C |
Solubility in hot Water | very faint turbidity |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...