Stampa…
3-Fenilfenolo ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Idrossibifenile, Bifenil-3-olo
P0768-25G P0768-5G
TCIAP0768-25GEA 284 EUR
TCIAP0768-25G TCIAP0768-5G
3-Fenilfenolo ≥97.0% (by GC)
3-Fenilfenolo
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 334 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78 °C
MDL Number: MFCD00002294
CAS Number: 580-51-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1bac67896aa780be5e64f40d36de1da3501f19&vid=fd1bac67896aa780be5e64f40d36de1da3501f19&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency