Stampa…

2-Pentyn-1-ol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

P0815-25ML P0815-5ML
TCIAP0815-25MLEA 180 EUR
TCIAP0815-25ML TCIAP0815-5ML
2-Pentyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-Pentyn-1-ol
Formula: C₅H₈O
Punto di ebollizione: 154°C
Punto di fusione: –0,2 °C
Densità: 0,913 g/cm³ (17 °C)
Flash Pt: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040915
CAS Number: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cb3950054557fdae5aa0b4724aa10a6f3d0f385&vid=0cb3950054557fdae5aa0b4724aa10a6f3d0f385&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR