Stampa…
3-Methyl-3-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
M0726-25ML M0726-500ML M0726-100ML
TCIAM0726-25MLEA 16 EUR
TCIAM0726-25ML TCIAM0726-500ML TCIAM0726-100ML
3-Methyl-3-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: –82 °C
Densità: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 42°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002933
CAS Number: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&vid=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %