(±)-1-Penten-3-ol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
P1043-25ML
P1043-5ML
TCIAP1043-25MLEA
76
EUR
TCIAP1043-25ML
TCIAP1043-5ML
(±)-1-Penten-3-ol ≥97.0% (by GC)
(±)-1-Penten-3-ol
Formula:
C₅H₁₀O Punto di ebollizione: 37°C Densità: 0,838 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 42°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004573 CAS Number: 616-25-1 EINECS: 210-472-1 UN: 1987 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |