Stampa…
Anidride butirrica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
B0766-25ML B0766-500ML
TCIAB0766-25MLEA 16 EUR
TCIAB0766-25ML TCIAB0766-500ML
Anidride butirrica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Anidride butirrica
Formula: C₈H₁₄O₃
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 198 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –73 °C
Densità: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009389
CAS Number: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01594
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&vid=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %