Stampa…
Tetraetile ortosilicato (TEOS) ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Tetraethoxysilane
T0100-25ML T0100-500ML
TCIAT0100-25MLEA 17 EUR
TCIAT0100-25ML TCIAT0100-500ML
Tetraetile ortosilicato (TEOS) ≥97.0% (by GC)
Tetraetile ortosilicato (TEOS)
Formula: Si(OC₂H₅)₄
Peso molecolare: 208.33 g/mol
Punto di ebollizione: 165°C
Punto di fusione: -85.5
Flash Pt: 54°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009062
CAS Number: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&vid=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %