Stampa…
Vinyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Trimethoxy(vinyl)silane
V0042-25ML V0042-500ML V0042-100ML
TCIAV0042-25MLEA 16 EUR
TCIAV0042-25ML TCIAV0042-500ML TCIAV0042-100ML
Vinyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Vinyltrimethoxysilane
Formula: C₅H₁₂O₃Si
Peso molecolare: 148,23 g/mol
Punto di ebollizione: 123°C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 26°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008605
CAS Number: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74518cb5aedbb4c0f6335d0cd06bb30cb832704a&vid=74518cb5aedbb4c0f6335d0cd06bb30cb832704a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %