Stampa…
Tributyl borate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Tri-n-butylborate
B0518-25ML B0518-500ML B0518-100ML
TCIAB0518-25MLEA 16 EUR
TCIAB0518-25ML TCIAB0518-500ML TCIAB0518-100ML
Tributyl borate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Tributyl borate
Formula: C₁₂H₂₇BO₃
Peso molecolare: 230,15 g/mol
Punto di ebollizione: 230°C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,8567 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93°C
MDL Number: MFCD00009434
CAS Number: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&vid=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %