Bis(2-etossietil) etere ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₈O₃ Punto di ebollizione: 188°C Punto di fusione: –44°C Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 71°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009254 CAS Number: 112-36-7 EINECS: 203-963-7 Merck Index: 14,03118 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |