Stampa…
3-Methoxythiophenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M1194-25G M1194-5G
TCIAM1194-25GEA 124 EUR
TCIAM1194-25G TCIAM1194-5G
3-Methoxythiophenol ≥98.0% (by GC)
3-Methoxythiophenol
Formula: C₇H₈OS
Punto di ebollizione: 114°C
Densità: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 96°C
MDL Number: MFCD00004841
CAS Number: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c08d062a8b3bcfb591ceffae5648d9770d61a14&vid=6c08d062a8b3bcfb591ceffae5648d9770d61a14&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %