Stampa…
2-Etossietanolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0047-25ML E0047-500ML
TCIAE0047-25MLEA 16 EUR
TCIAE0047-25ML TCIAE0047-500ML
2-Etossietanolo ≥99.0% (by GC)
2-Etossietanolo
Formula: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 135°C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 44°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002869
CAS Number: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Merck Index: 14,03750
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&vid=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %