(±)-1-Metossi-2-propanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Punto di ebollizione: 120°C Punto di fusione: –97 °C Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 32°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004537 CAS Number: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |