Stampa…
1-Ethoxynaphthalene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Ethyl 1-naphthyl ether, 1-Ehoxynaphthalene
E0532-25G E0532-5G
TCIAE0532-25GEA 126 EUR
TCIAE0532-25G TCIAE0532-5G
1-Ethoxynaphthalene ≥95.0% (by GC)
1-Ethoxynaphthalene
Formula: C₁₂H₁₂O
Peso molecolare: 172,23 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 5,5 °C
Densità: 1,0711 g/cm³ (4 °C)
MDL Number: MFCD00003928
CAS Number: 5328-01-8
EINECS: 226-213-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dc160387f2ac729cde110bcfa193cf80aeccfec&vid=5dc160387f2ac729cde110bcfa193cf80aeccfec&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0570 to 1.0670