Stampa…
4-Nitroimidazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Nitro-1H-imidazole, 5-Nitroimidazole, 5-Nitro-1H-imidazole
N0506-25G N0506-500G
TCIAN0506-25GEA 23 EUR
TCIAN0506-25G TCIAN0506-500G
4-Nitroimidazole ≥98.0% (by GC)
4-Nitroimidazole
Formula: C₃H₃N₃O₂
Peso molecolare: 113,08 g/mol
Punto di fusione: 312°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005196
CAS Number: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %