N-Ethyl-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Ethyl-3-methylaniline, 3-(Ethylamino)toluene
Formula:
C₉H₁₃N Peso molecolare: 135.21 g/mol Punto di ebollizione: 221°C Punto di fusione: 9 Flash Pt: 104°C |
MDL Number:
MFCD00009027 CAS Number: 102-27-2 EINECS: 203-019-4 UN: 2754 ADR: 6.1 II |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |