Stampa…
Diisobutylamine
Fornitore: TCI
Pericolo
D0614-25ML D0614-500ML
TCIAD0614-25MLEA 16 EUR
TCIAD0614-25ML TCIAD0614-500ML
Diisobutylamine
Diisobutylamine
Formula: C₈H₁₉N
Punto di ebollizione: 139°C
Punto di fusione: –74°C
Densità: 0,763 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 29°C
MDL Number: MFCD00008930
CAS Number: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
UN: 2361
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=346563a3e4f711a2191452fb6eaeebcc6d4f652f&vid=346563a3e4f711a2191452fb6eaeebcc6d4f652f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %