m-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,3-Fenilendiamina
P1911-25G
P1911-250G
TCIAP1911-25GEA
40
EUR
TCIAP1911-25G
TCIAP1911-250G
m-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Fenilendiamina
Formula:
C₆H₈N₂ Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di ebollizione: 287°C Punto di fusione: 63…64 °C Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 187 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007799 CAS Number: 108-45-2 EINECS: 203-584-7 UN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,07283 |
Appearance | White to Almost white flake |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |