1,8-Naftilenediamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
D0102-25G
D0102-500G
D0102-100G
TCIAD0102-25GEA
30
EUR
TCIAD0102-25G
TCIAD0102-500G
TCIAD0102-100G
1,8-Naftilenediamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,8-Naftilenediamina
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ Peso molecolare: 158,2 g/mol Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 64…65 °C Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004033 CAS Number: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 ADR: 8,III Merck Index: 14,06372 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to lump |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...