Stampa…
3-Aminofenolo ≥98.5% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
A0383-25G A0383-500G
TCIAA0383-25GEA 19 EUR
TCIAA0383-25G TCIAA0383-500G
3-Aminofenolo ≥98.5% (by GC, titration analysis)
3-Aminofenolo
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 164°C
Punto di fusione: 122 °C
Densità: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92 °C
MDL Number: MFCD00007786
CAS Number: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=037a9027fe7d5d7aed2ae8fab8c1946ce46fdfca&vid=037a9027fe7d5d7aed2ae8fab8c1946ce46fdfca&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.5 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in HCl (1+3) almost transparency