Stampa…
(±)-1-Aminopropan-2-olo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (±)-Isopropanolamina
A1229-25ML A1229-500ML
TCIAA1229-25MLEA 16 EUR
TCIAA1229-25ML TCIAA1229-500ML
(±)-1-Aminopropan-2-olo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-1-Aminopropan-2-olo
Formula: C₃H₉NO
Peso molecolare: 75,11 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: -2°C
Densità: 0,962 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008139
CAS Number: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&vid=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %