Stampa…

(±)-1-Aminopropan-2-olo ≥92.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: (±)-Isopropanolamina

A0406-25G A0406-500G
TCIAA0406-25GEA 16 EUR
TCIAA0406-25G TCIAA0406-500G
(±)-1-Aminopropan-2-olo ≥92.0% (by GC)
(±)-1-Aminopropan-2-olo
Formula: C₃H₉NO
Peso molecolare: 75,11 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: –2°C
Densità: 0,962 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008139
CAS Number: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116212e9f5407396698e573ee28392a7f3ea82d0&vid=116212e9f5407396698e573ee28392a7f3ea82d0&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR