2-Methoxybenzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₁NO Punto di ebollizione: 127°C Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 100°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008110 CAS Number: 6850-57-3 EINECS: 229-941-7 UN: 2735 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |