Stampa…
2-Amino-5-nitropyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0794-25G A0794-250G A0794-5G
TCIAA0794-25GEA 41 EUR
TCIAA0794-25G TCIAA0794-250G TCIAA0794-5G
2-Amino-5-nitropyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-5-nitropyridine
Formula: C₅H₅N₃O₂
Punto di fusione: 185…188 °C
Densità: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006325
CAS Number: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ff28acbedbec533db239cb8553a83aff35deb5&vid=74ff28acbedbec533db239cb8553a83aff35deb5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 190.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency