Stampa…
m-Toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-Toluidina, 3-Aminotoluene
T0298-25ML T0298-500ML
TCIAT0298-25MLEA 18 EUR
TCIAT0298-25ML TCIAT0298-500ML
m-Toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Toluidina
Formula: C₇H₉N
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 203°C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,98444 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007808
CAS Number: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e753bf6f27b453867b1daa903484c4e47b96f8&vid=c6e753bf6f27b453867b1daa903484c4e47b96f8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %