Stampa…

4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 1-Ethoxy-4-isocyanatobenzene

E0770-25G E0770-5G
TCIAE0770-25GEA 184 EUR
TCIAE0770-25G TCIAE0770-5G
4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
4-Ethoxyphenyl isocyanate
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,18 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 106°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013877
CAS Number: 32459-62-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab57d8946356031698b5f828397bb522cdc64a4b&vid=ab57d8946356031698b5f828397bb522cdc64a4b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR