Azobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₂H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 293°C Punto di fusione: 66…69 °C Densità: 1,203 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003022 CAS Number: 103-33-3 EINECS: 203-102-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,00917 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |