Stampa…
1-Iodooctadecane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Stearyl Iodide, Octadecyl Iodide
I0065-25G I0065-100G
TCIAI0065-25GEA 98 EUR
TCIAI0065-25G TCIAI0065-100G
1-Iodooctadecane ≥98.0% (by GC)
1-Iodooctadecane
Formula: C₁₈H₃₇I
Peso molecolare: 380,4 g/mol
Punto di ebollizione: 197°C
Punto di fusione: 34 °C
Densità: 1,104 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001090
CAS Number: 629-93-6
EINECS: 211-117-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc18c2e8840a84e14dd8919c6514911e5b4585ab&vid=cc18c2e8840a84e14dd8919c6514911e5b4585ab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene within almost transparency