Stampa…
2,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3-Difluoro-4-mercaptobenzene, 2,4-Difluorobenzenethiol, 2,4-Difluorobenzene-1-thiol
D3342-25G D3342-5G
TCIAD3342-25GEA 775 EUR
TCIAD3342-25G TCIAD3342-5G
2,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (by GC)
2,4-Difluorothiophenol
Formula: C₆H₄F₂S
Peso molecolare: 146,16 g/mol
Punto di ebollizione: 59°C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 49°C
MDL Number: MFCD00203477
CAS Number: 1996-44-7
UN: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bc8340725a96a8c95a074b65bf2bdbeb553e554&vid=5bc8340725a96a8c95a074b65bf2bdbeb553e554&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %