Stampa…
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0424-25G H0424-100G H0424-500G
TCIAH0424-25GEA 46 EUR
TCIAH0424-25G TCIAH0424-100G TCIAH0424-500G
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo ≥99.0% (by GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula: C₃H₂F₆O
Punto di ebollizione: 58°C
Punto di fusione: -4°C
Densità: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011651
CAS Number: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&vid=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %