Stampa…

5-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene

F0703-25G F0703-5G
TCIAF0703-25GEA 126 EUR
TCIAF0703-25G TCIAF0703-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
5-Fluoro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,13 g/mol
Punto di ebollizione: 272°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077541
CAS Number: 448-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a931226b6748fb7ac87d305a2b64433f69e01b7&vid=0a931226b6748fb7ac87d305a2b64433f69e01b7&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 52.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR