Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T2487-25G T2487-5G
TCIAT2487-25GEA 317 EUR
TCIAT2487-25G TCIAT2487-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Formula: C₈H₄F₃NO₂
Punto di ebollizione: 78°C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00035702
CAS Number: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&vid=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %